Ethyl-α-bromophenylacetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
438060050
438060250
438061000
ACRO438060050EA
42.2
EUR
ACRO438060050
ACRO438060250
ACRO438061000
Ethyl-α-bromophenylacetate 97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Pto. Ebullición: 89…92 °C (1,2hPa) Densidad: 1,389 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013536 Núm. CAS: 2882-19-1 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5370 to 1.5420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |