1-Boc-piperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine
438080050 438080250
ACRO438080050EA 48.5 EUR
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,27 g/mol
Pto. Ebullición: 58 °C (,3mbar)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093935
Núm. CAS: 75844-69-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %