Piridina-2-carboxilato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl pyridine-2-carboxylate
438140050
438140250
438141000
ACRO438140050EA
43.3
EUR
ACRO438140050
ACRO438140250
ACRO438141000
Piridina-2-carboxilato de metilo 98%
Piridina-2-carboxilato de metilo
Formula:
C₇H₇NO₂ Pto. Ebullición: 95 °C (1hPa) Pto. de fusión: 14…16 °C Densidad: 1,137 g/cm³ Pto. de inflamación: 103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038038 Núm. CAS: 2459-07-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |