3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-

438160010 438160050
ACRO438160010EA 60.6 EUR
ACRO438160010 ACRO438160050
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,209 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C (,1Torr)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017342
Núm. CAS: 23501-93-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR