5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
438170010 438170050
ACRO438170010EA 67.5 EUR
ACRO438170010 ACRO438170050
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
5-Acetyl-2-methoxypyridine
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Pto. de fusión: 53…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664350
Núm. CAS: 213193-32-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.0 to 57.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %