Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
438190050 438190250
ACRO438190050EA 64.6 EUR
ACRO438190050 ACRO438190250
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate 95%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Pto. de fusión: 41…42,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673014
Núm. CAS: 148547-19-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥94.0 %