Tridecanoato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
438200010
438200050
438200100
ACRO438200010EA
55.1
EUR
ACRO438200010
ACRO438200050
ACRO438200100
Tridecanoato de metilo 97%
Tridecanoato de metilo
Formula:
C₁₄H₂₈O₂ Pto. Ebullición: 130…132 °C (4Torr) Pto. de fusión: 7 °C Densidad: 0,86 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008977 Núm. CAS: 1731-88-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |