1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2-Chloroethyl)piperazine,N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(2-chloroethyl)piperazine-1-carboxylate
438240010 438240050
ACRO438240010EA 128 EUR
ACRO438240010 ACRO438240050
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Formula: C₁₁H₂₁ClN₂O₂
Pto. de fusión: 62,9…64.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443993
Núm. CAS: 208167-83-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 68 °C
GC ≥96.0 %