2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

438250010 438250050
ACRO438250010EA 82.5 EUR
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
Pto. Ebullición: 54…56 °C (1 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00099614
Núm. CAS: 1195-98-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR