Metilo bencenosulfinato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
438610050 438610250
ACRO438610050EA 117 EUR
ACRO438610050 ACRO438610250
Metilo bencenosulfinato 98%
Metilo bencenosulfinato
Formula: C₇H₈O₂S
Pto. Ebullición: 110…112 °C (16Torr)
Densidad: 1,194 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00674051
Núm. CAS: 670-98-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %