2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
438410010 438410050
ACRO438410010EA 74.4 EUR
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₉ClO₂S
Pto. Ebullición: 77…78 °C (11Torr)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369800
Núm. CAS: 35432-36-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %