Methylsulphonylacetonitrile 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
438420050 438420250
ACRO438420050EA 79.4 EUR
ACRO438420050 ACRO438420250
Methylsulphonylacetonitrile 97%
Methylsulphonylacetonitrile
Formula: C₃H₅NO₂S
Pto. de fusión: 83…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014743
Núm. CAS: 2274-42-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Elemental Analysis 11.29 to 12.23 % (N)