4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
438430050 438430250
ACRO438430050EA 96.7 EUR
ACRO438430050 ACRO438430250
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 95%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formula: C₅H₇F₅O
Pto. Ebullición: 134…135 °C
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153224
Núm. CAS: 148043-73-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %