3-Metil-3-penten-2-ona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
438440100 438440500
ACRO438440100EA 73 EUR
ACRO438440100 ACRO438440500
3-Metil-3-penten-2-ona 98%
3-Metil-3-penten-2-ona
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 136…139 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,875 g/cm³
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151839
Núm. CAS: 565-62-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %