2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
438450010
438450050
ACRO438450010EA
218
EUR
ACRO438450010
ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formula:
C₅H₃ClN₂O Pto. de fusión: 113…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10696891 Núm. CAS: 933702-55-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |