(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
438460010 438460050
ACRO438460010EA 150 EUR
ACRO438460010 ACRO438460050
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formula: C₉H₁₆INO₄
Pto. de fusión: 49…52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216579
Núm. CAS: 93267-04-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)