N-Boc-pyrrole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-butyloxycarbonyl)pyrrole, tert-Butyl 1-pyrrolecarboxylate
438510250 438511000
ACRO438510250EA 88.3 EUR
ACRO438510250 ACRO438511000
N-Boc-pyrrole 98%
N-Boc-pyrrole
Formula: C₉H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 97 °C (2,3Torr)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209559
Núm. CAS: 5176-27-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %