Nitrato de estroncio 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Estroncio nitrato
438520010 438520050
ACRO438520010EA 86.2 EUR
ACRO438520010 ACRO438520050
Nitrato de estroncio 98%, extra puro
Nitrato de estroncio
Formula: Sr(NO₃)₂
Pto. Ebullición: 645 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 570 °C
Densidad: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011248
Núm. CAS: 10042-76-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm