3-Ethynylthiophene 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

438580010 438580050
ACRO438580010EA 80.3 EUR
ACRO438580010 ACRO438580050
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
Pto. Ebullición: 152…154 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,098 g/cm³
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039973
Núm. CAS: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR