Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
438650010
438650050
ACRO438650010EA
305
EUR
ACRO438650010
ACRO438650050
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Formula:
C₄H₄NNaO₆S Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00043100 Núm. CAS: 106627-54-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sodium (Na) | 9.95 to 11.22 % |
Elemental Analysis | ≥6.06 to ≤6.84 % Nitrogen |