(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Estabilización: estabilizado con sodio carbonato
438690050 438690250
ACRO438690050EA 122 EUR
ACRO438690050 ACRO438690250
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% estabilizado
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formula: C₉H₂₁BrOSi
MW: 253,26 g/mol
Pto. Ebullición: 182 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,093 g/cm³
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216589
Núm. CAS: 89031-84-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %