2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride 0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Magnesium, chloro(2-methyl-2-phenylpropyl)-, Neophyl Magnesium Chloride
438751000 438758000
438751000.EA 87.3 EUR
438751000. 438758000.
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride 0.5 M in diethyl ether, AcroSeal®
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride
Formula: C₁₀H₁₃ClMg
MW: 192,97 g/mol
Densidad: 0,76 g/cm³
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075586
Núm. CAS: 35293-35-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.40 to 0.60 M