EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
438840100 438840500 438842500
ACRO438840100EA 171 EUR
ACRO438840100 ACRO438840500 ACRO438842500
EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina) 97%
EDC (N'-(Etilcarbonoimidoil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina)
Formula: C₈H₁₇N₃
Pto. Ebullición: 66…68 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 114 - 115 °C
Densidad: 0,885 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044916
Núm. CAS: 1892-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %