2-Amino-2-tiazolina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
438851000 438850050
ACRO438851000EA 71.6 EUR
ACRO438851000 ACRO438850050
2-Amino-2-tiazolina 97%
2-Amino-2-tiazolina
Formula: C₃H₆N₂S
Pto. Ebullición: 221,8 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 77…81 °C
Pto. de inflamación: 87,9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005313
Núm. CAS: 1779-81-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 83 °C
HPLC ≥96.0 %