(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
438861000
438868000
438861000.EA
128
EUR
438861000.
438868000.
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
Formula:
C₄H₇BrMgO₂ Pto. Ebullición: 65…67 °C (760 mmHg) Densidad: 0,94 g/cm³ Pto. de inflamación: –17 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321271 Núm. CAS: 180675-22-3 UN: 2924 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Grignard | 0.40 to 0.60 M |