(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine, 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
438890010 438890050
ACRO438890010EA 213 EUR
ACRO438890010 ACRO438890050
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212875
Núm. CAS: 144900-57-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %