1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-phenyl-1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane-4-carboxamide, 1,4-diaza-bicyclo[3.2.2]nonane, 1,4-Diazobicylco[3.2.2]nonane
438900010 438900050
ACRO438900010EA 267 EUR
ACRO438900010 ACRO438900050
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Formula: C₇H₁₄N₂
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 77…79 °C (6Torr)
Pto. de fusión: 58…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581694
Núm. CAS: 283-38-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to brown Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %