5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
438930010 438930050
ACRO438930010EA 138 EUR
ACRO438930010 ACRO438930050
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆INO
Pto. Ebullición: 106…108 °C (30Torr)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781180
Núm. CAS: 13472-61-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %