2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Diphenylfuran-2,5-dione
439010010 439010050 439010250
ACRO439010010EA 57.5 EUR
ACRO439010010 ACRO439010050 ACRO439010250
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Formula: C₁₆H₁₀O₃
MW: 250,26 g/mol
Pto. de fusión: 157,1…159.4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005521
Núm. CAS: 4808-48-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
GC ≥97.5 %