Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclopropanesulphonylchloride
439020010 439020050
ACRO439020010EA 348 EUR
ACRO439020010 ACRO439020050
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formula: C₃H₅ClO₂S
Pto. Ebullición: 60 °C (2Torr)
Densidad: 1,38 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631933
Núm. CAS: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %