Ácido 2-[Bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico, sal sódica 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: BES-Na, BES sodium salt, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonate
439030250 439031000 439035000
ACRO439030250EA 74.4 EUR
ACRO439030250 ACRO439031000 ACRO439035000
Ácido 2-[Bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico, sal sódica 99%
Ácido 2-[Bis(2-hidroxietil)amino]etanosulfónico, sal sódica
Formula: C₆H₁₄NNaO₅S
Pto. de fusión: 155,6…156.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067425
Núm. CAS: 66992-27-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.85 to 6.04 % (N)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %