Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(Chloro(dimethylamino)methylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V), TCFH, N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate
439070010 439070050 439070250
ACRO439070010EA 0 EUR
ACRO439070010 ACRO439070050 439070250.
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate ≥98%
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Formula: C₅H₁₂ClF₆N₂P
MW: 280,58 g/mol
Pto. de fusión: 102,4…104.2 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01862891
Núm. CAS: 94790-35-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100°C to 106°C
HPLC ≥97.5 %