Ethynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
439121000 439128000
439121000.EA 61.3 EUR
439121000. 439128000.
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Ethynylmagnesium bromide
Formula: C₂HBrMg
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075342
Núm. CAS: 4301-14-8
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M