Negro de eriocromo T ACS indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hidroxi-4-(2-hidroxi-1-naftilazo)-7-nitro-1-naftalenosulfonato de sodio
439140010 439142500
ACRO439140010EA 223 EUR
ACRO439140010 ACRO439142500
Negro de eriocromo T ACS indicator grade
Negro de eriocromo T
Formula: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
MW: 461.39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003935
Núm. CAS: 1787-61-7
Índice Merck: 13,03702
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (as complexom. indicator) Passes test
Clarity of solution (0.1% water) Pases test