Bromuro de 4-bromofenetilo 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
439530010 439530100
ACRO439530010EA 47.5 EUR
ACRO439530010 ACRO439530100
Bromuro de 4-bromofenetilo 96%
Bromuro de 4-bromofenetilo
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98,5 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,73 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045052
Núm. CAS: 1746-28-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %