(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
439540010 439540050
ACRO439540010EA 102 EUR
ACRO439540010 ACRO439540050
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Formula: C₁₀H₁₉N
Pto. Ebullición: 90 °C (18 mmHg)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192238
Núm. CAS: 69460-11-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)