2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: BEMP phosphazene, 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-N,N-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2
439160010 439160050
ACRO439160010EA 130 EUR
ACRO439160010 ACRO439160050
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Formula: C₁₃H₃₁N₄P
MW: 274,39 g/mol
Pto. Ebullición: 74 °C (,1 mmHg)
Densidad: 0,948 g/cm³
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043143
Núm. CAS: 98015-45-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %