L(+)-Lactato de sodio 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium-(S)-lactate, (S)-(+)-Lactic acid sodium salt, L(+)-Lactic acid sodium salt
439220100 439220500
ACRO439220100EA 97.6 EUR
ACRO439220100 ACRO439220500
L(+)-Lactato de sodio 99%, extra puro
L(+)-Lactato de sodio
Formula: C₃H₅NaO₃
MW: 112,06 g/mol
Pto. de fusión: 161,6…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066576
Núm. CAS: 867-56-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Water ≤1.0 %
Specific optical rotation -12° to -13° (20 °C, 589 nm) (C=1 in H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %