4-Acryloylmorpholine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
439250500 439252500
ACRO439250500EA 39.2 EUR
ACRO439250500 ACRO439252500
4-Acryloylmorpholine 97%
4-Acryloylmorpholine
Formula: C₇H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 158 °C (50 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,122 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00047413
Núm. CAS: 5117-12-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.50 %
GC ≥96.0 %