D-Biotin-N-succinimidyl ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Biotin-NHS, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate, (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester, D-Biotinyl-OSu, NHS-Biotin, Biotin N-hydroxysuccinimide ester, N-(D-Biotinyloxy)succinimide
439302500 439300010
ACRO439302500EA 260 EUR
ACRO439302500 ACRO439300010
D-Biotin-N-succinimidyl ester 98%
D-Biotin-N-succinimidyl ester
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₅S
MW: 341.38 g/mol
Pto. de fusión: 202.3…202.7 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078531
Núm. CAS: 35013-72-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Elemental Analysis 12.00 to 12.62 % N
Specific optical rotation +52° to +54° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)