(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
439320010 439320050
ACRO439320010EA 113 EUR
ACRO439320010 ACRO439320050
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 181…182 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,993 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788748
Núm. CAS: 104641-59-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.00 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +5° to +7° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)