Hidrogeno-2-oxoglutarato de sodio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
439350050 439350250 439351000
ACRO439350050EA 56.5 EUR
ACRO439350050 ACRO439350250 ACRO439351000
Hidrogeno-2-oxoglutarato de sodio 98%
Hidrogeno-2-oxoglutarato de sodio
Formula: C₅H₅NaO₅
MW: 168.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064196
Núm. CAS: 22202-68-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
UV at 430 nm A: ≤0.200
pH 3.6 to 4.0 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %