COMU 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
439480050 439480100 439481000
ACRO439480050EA 64.7 EUR
ACRO439480050 ACRO439480100 ACRO439481000
COMU 97%
COMU
Formula: C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P
Pto. de fusión: 151,4…152.9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11975052
Núm. CAS: 1075198-30-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145.0 °C (Dec)
Water ≤3.00 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure