L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: L-Tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, Methyl L-DOPA HCl, (S)-Methyl 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate hydrochloride, Methyl L-DOPA hydrochloride
439490010 439490050
ACRO439490010EA 160 EUR
ACRO439490010 ACRO439490050
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride 95%
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄ClNO₄
MW: 247,675 g/mol
Pto. de fusión: 94,2…94.3 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00038958
Núm. CAS: 1421-65-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.00 %
Elemental Analysis 5.32 to 5.99 % (N) On dry basis
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589 nm) (C=2 in methanol)