N-Metilisopropilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
439650100 439650500
ACRO439650100EA 66 EUR
ACRO439650100 ACRO439650500
N-Metilisopropilamina 98%
N-Metilisopropilamina
Formula: C₄H₁₁N
Pto. Ebullición: 50…53 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,702 g/cm³
Pto. de inflamación: –32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042859
Núm. CAS: 4747-21-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %