N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
439660010 439660050
ACRO439660010EA 92 EUR
ACRO439660010 ACRO439660050
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide 95%
N'-Hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide
Formula: C₅H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 108,6…113.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426250
Núm. CAS: 42956-75-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %