1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
439700050 439700250
ACRO439700050EA 93.7 EUR
ACRO439700050 ACRO439700250
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Pto. de fusión: 241…243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00111651
Núm. CAS: 3622-35-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥240.0 °C (Dec)
HPLC ≥95.0 %