1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Isobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-Isobutylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
439730010 439730050
ACRO439730010EA 74.7 EUR
ACRO439730010 ACRO439730050
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Pto. Ebullición: 248…249 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,003 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663857
Núm. CAS: 827614-66-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %