Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Aminoethyl)carbamic acid benzyl ester hydrochloride, N-1-Z-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Z-Ethylenediamine hydrochloride, N-Carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride
439810010 439810050
ACRO439810010EA 56.4 EUR
ACRO439810010 ACRO439810050
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride 95%
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 230,69 g/mol
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270150
Núm. CAS: 18807-71-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %