Polimetilhidrosiloxano trimethylsilyl terminated
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methyl hydrogen polysiloxane, PMHS
440100250 440101000
ACRO440100250EA 47 EUR
ACRO440100250 ACRO440101000
Polimetilhidrosiloxano trimethylsilyl terminated
Polimetilhidrosiloxano, viscosity cinemática 50 cSt (25°C)
Formula: (CH₃)₃SiO[(CH₃)HSiO]nSi(CH₃)
Pto. Ebullición: ∼140 °C (0,003 hPa)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1,006 g/cm³
Pto. de inflamación: 204 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084478
Núm. CAS: 63148-57-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Viscosity 15 to 25 cSt